2-Éthyl-9,10-anthraquinone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
E0063-25G E0063-500G
TCIAE0063-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAE0063-25G TCIAE0063-500G
2-Éthyl-9,10-anthraquinone ≥98.0% (par GC)
2-Éthyl-9,10-anthraquinone
Formule: C₁₆H₁₂O₂
Point d'ébullition: 415 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 107…110 °C
Numéro MDL: MFCD00001237
Numéro CAS: 84-51-5
EINECS: 201-535-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aba3697594347a5d3c81fbc851e5f121982ca1e2&vid=aba3697594347a5d3c81fbc851e5f121982ca1e2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité