Acide 2-thiobarbiturique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
T0192-500G T0192-25G T0192-100G
TCIAT0192-500GEA 607 EUR InStock
TCIAT0192-500G TCIAT0192-25G TCIAT0192-100G
Acide 2-thiobarbiturique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 2-thiobarbiturique
Formule: C₄H₄N₂O₂S
Point d'ébullition: 419 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 245°C
Densité: 1,661 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006674
Numéro CAS: 504-17-6
EINECS: 207-985-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2aa4c59b5256ea1169b20f1dcec5715f4f7e2ba&vid=a2aa4c59b5256ea1169b20f1dcec5715f4f7e2ba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Sodium hydroxide solution almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité