5-Nitroindoline-2,3-dione ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Nitro-1H-indole-2,3-dione, 5-Nitroindoline-2,3-dione
N0572-25G N0572-5G
TCIAN0572-25GEA 129 EUR InStock
TCIAN0572-25G TCIAN0572-5G
5-Nitroindoline-2,3-dione ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Nitroindoline-2,3-dione
Formule: C₈H₄N₂O₄
MW: 192,13 g/mol
Point de fusion: 255…258 °C
Numéro MDL: MFCD00005720
Numéro CAS: 611-09-6
EINECS: 210-252-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=511a7dc3351a61ea3316386ad2c0af52ed2f3faa&vid=511a7dc3351a61ea3316386ad2c0af52ed2f3faa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.000 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in N,N-DMF very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité