5-Méthoxyindoline-2,3-dione ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Methoxy-1H-indole-2,3-dione, 5-Methoxyindoline-2,3-dione
M1362-25G M1362-5G
TCIAM1362-25GEA 401 EUR InStock
TCIAM1362-25G TCIAM1362-5G
5-Méthoxyindoline-2,3-dione ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Méthoxyindoline-2,3-dione
Formule: C₉H₇NO₃
MW: 177,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00169023
Numéro CAS: 39755-95-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a116ffbd04bc1bc453cc9a1fbf1449574a40bde9&vid=a116ffbd04bc1bc453cc9a1fbf1449574a40bde9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 200.0 to 205.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité