N-Hydroxysuccinimide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Hydroxypyrrolidine-2,5-dione, NHS, HOSu
H0623-25G H0623-500G H0623-100G
TCIAH0623-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAH0623-25G TCIAH0623-500G TCIAH0623-100G
N-Hydroxysuccinimide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-Hydroxysuccinimide
Formule: C₄H₅NO₃
MW: 115,09 g/mol
Point d'ébullition: 363 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 93…95 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005516
Numéro CAS: 6066-82-6
EINECS: 228-001-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e1b5c7b9a8d5bb7074d39186e2df832062f28e8&vid=1e1b5c7b9a8d5bb7074d39186e2df832062f28e8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité