Ninhydrine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ninhydrin monohydrate, Trioxohydrindene monohydrate, 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Indanetrione hydrate, 2,2-Dihydroxyindan-1,3-dion, 1,2,3-Indantrione monohydrate
I0015-25G I0015-500G I0015-100G
TCIAI0015-25GEA 46.2 EUR InStock
TCIAI0015-25G TCIAI0015-500G TCIAI0015-100G
Ninhydrine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Ninhydrine
Formule: C₉H₆O₄
MW: 178,14 g/mol
Point d'ébullition: 351 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 250…258 °C
Densité: 0,862 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003791
Numéro CAS: 485-47-2
EINECS: 207-618-1
Merck Index: 14,06554
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f6a16695e76f490f3543afea5449d863358936d&vid=6f6a16695e76f490f3543afea5449d863358936d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Oxime Formation) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
Ignition residue (Sulfate) max. 0.2 %
suitability for amino acid analysis to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité