Acide barbiturique ≥98%, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
B654-05EA 120.01 EUR InStock
B654-05
Acide barbiturique ≥98%, J.T.Baker®
Acide barbiturique
Formule: C₄H₄N₂O₃
MW: 128,09 g/mol
Point d'ébullition: 441 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 250…252 °C
Densité: 0,95 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00006666
Numéro CAS: 67-52-7
Merck Index: 13,00966
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Loss on Drying at 105°C ≤2 %
Solubility (4% in H₂O) Passes Test
Assay (C₄H₄N₂O₃) (by acid-base titration) ≥98 %
Appearance Passes Test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité