Acide barbiturique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N'-Malonylurea, 2,4,6-Trihydroxypyrimidine
B0003-500G B0003-25G
TCIAB0003-500GEA 93.5 EUR InStock
TCIAB0003-500G TCIAB0003-25G
Acide barbiturique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide barbiturique
Formule: C₄H₄N₂O₃
MW: 128,09 g/mol
Point d'ébullition: 441 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 248°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006666
Numéro CAS: 67-52-7
EINECS: 200-658-0
Merck Index: 14,00963
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc13d578e5c5acd7fde3aa6a862933572f51bd95&vid=bc13d578e5c5acd7fde3aa6a862933572f51bd95&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité