Acide 1,3-diméthylbarbiturique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D1618-500G D1618-25G D1618-100G
TCIAD1618-500GEA 305 EUR InStock
TCIAD1618-500G TCIAD1618-25G TCIAD1618-100G
Acide 1,3-diméthylbarbiturique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 1,3-diméthylbarbiturique
Formule: C₆H₈N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006675
Numéro CAS: 769-42-6
EINECS: 212-211-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a0449d84a2d96c5a51c2552675c4d8f11fa7f7e&vid=1a0449d84a2d96c5a51c2552675c4d8f11fa7f7e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 125.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité