Spironolactone ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
S0260-1G S0260-5G
TCIAS0260-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAS0260-1G TCIAS0260-5G
Spironolactone ≥98.0% (par HPLC)
Spironolactone
Formule: C₂₄H₃₂O₄S
Point d'ébullition: 597 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 196 °C
Numéro MDL: MFCD00082250
Numéro CAS: 52-01-7
EINECS: 200-133-6
Merck Index: 14,08760
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a43f1c2dc9911051e5018e47c19d38b81c9bf14&vid=2a43f1c2dc9911051e5018e47c19d38b81c9bf14&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (UV-vis method) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -34.0 to -38.0 deg (C=1, CHCl3)
Solubility in EtOH very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité