Bromure d'acétyle ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
A0080-25G A0080-500G
TCIAA0080-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0080-25G TCIAA0080-500G
Bromure d'acétyle ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Acetyl bromide
Formule: C₂H₃BrO
MW: 122,95 g/mol
Point d'ébullition: 77 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –96 °C
Densité: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≥ 71 °C
Numéro MDL: MFCD00000114
Numéro CAS: 506-96-7
EINECS: 208-061-7
ONU: 1716
ADR: 8,II
Merck Index: 14,00082
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f5dafd2c552a4f89caa92d257c11128fa51554d&vid=9f5dafd2c552a4f89caa92d257c11128fa51554d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité