Chlorure de 4-phénylbenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Phenylbenzoyl chloride, 4-Biphenylcarbonyl chloride
P1079-25G P1079-5G
TCIAP1079-25GEA 138 EUR InStock
TCIAP1079-25G TCIAP1079-5G
Chlorure de 4-phénylbenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 4-phénylbenzoyle
Formule: C₁₃H₉ClO
MW: 216,67 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Point de fusion: 110…112 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000692
Numéro CAS: 14002-51-8
EINECS: 237-804-8
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=874d4967bc236d23f4b7886cd9df77055fb967eb&vid=874d4967bc236d23f4b7886cd9df77055fb967eb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité