Chlorure de butyryle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
B0770-25G B0770-500G
TCIAB0770-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0770-25G TCIAB0770-500G
Chlorure de butyryle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de butyryle
Formule: C₄H₇ClO
MW: 106,55 g/mol
Point d'ébullition: 102°C
Point de fusion: –89 °C
Densité: 1,0277 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 24°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000752
Numéro CAS: 141-75-3
EINECS: 205-498-5
ONU: 2353
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01598
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=940bf349ff61c9120793744ecd0717e4cf4c2197&vid=940bf349ff61c9120793744ecd0717e4cf4c2197&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) 98.0 to 102.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité