Chlorure de fumaroyle ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Fumaryl chloride
F0152-25G F0152-500G
TCIAF0152-25GEA 44 EUR InStock
TCIAF0152-25G TCIAF0152-500G
Chlorure de fumaroyle ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de fumaroyle
Formule: C₄H₂Cl₂O₂
MW: 152,96 g/mol
Point d'ébullition: 161 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –2 °C
Densité: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 77°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000733
Numéro CAS: 627-63-4
EINECS: 211-005-4
ONU: 1780
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5052ce0a769231068e6255ba8deded48fc9bb3&vid=da5052ce0a769231068e6255ba8deded48fc9bb3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité