N,N-Diéthylacétamide ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D0461-25ML D0461-500ML
TCIAD0461-25MLEA 33 EUR InStock
TCIAD0461-25ML TCIAD0461-500ML
N,N-Diéthylacétamide ≥99.0% (par GC)
N,N-Diéthylacétamide
Formule: C₆H₁₃NO
Point d'ébullition: 185°C
Densité: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 78°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009047
Numéro CAS: 685-91-6
EINECS: 211-685-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=300495fa7b2523ed8c9608b4a97184bfdae7b4dd&vid=300495fa7b2523ed8c9608b4a97184bfdae7b4dd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité