Butyramide ≥98.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
B0809-25G B0809-500G
TCIAB0809-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0809-25G TCIAB0809-500G
Butyramide ≥98.0% (par GC, azote total)
Butyramide
Formule: C₄H₉NO
Point d'ébullition: 216°C
Point de fusion: 115…116 °C
Densité: 1,027 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00041894
Numéro CAS: 541-35-5
EINECS: 208-776-4
Merck Index: 14,01592
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb9345907316893eef32fec656d8fab338dd8500&vid=cb9345907316893eef32fec656d8fab338dd8500&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 114.0 to 117.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité