Benzamide ≥99.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Benzoic acid amide
B0012-25G B0012-500G
TCIAB0012-25GEA 33 EUR InStock
TCIAB0012-25G TCIAB0012-500G
Benzamide ≥99.0% (sur base azote total)
Benzamide
Formule: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Point d'ébullition: 288 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 124 °C
Densité: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007968
Numéro CAS: 55-21-0
EINECS: 200-227-7
Merck Index: 14,01060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2fcec5f7c478028c8f24551a9d0aff7d89d7b43&vid=a2fcec5f7c478028c8f24551a9d0aff7d89d7b43&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 99.0 %
Melting point 127.0 to 130.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité