D(-)-Glutamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-D-Gln-OH, (R)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, (R)-(-)-Glutamine
G0278-1G G0278-5G
TCIAG0278-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAG0278-1G TCIAG0278-5G
D(-)-Glutamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
D(-)-Glutamine
Formule: C₅H₁₀N₂O₃
MW: 146,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065607
Numéro CAS: 5959-95-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f3f046fbc0f8ca30b81615db5c5a305ad0d16941&vid=f3f046fbc0f8ca30b81615db5c5a305ad0d16941&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -7.5 to -5.0 deg (C=4, H2O)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité