Anthranilamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Aminobenzamide
A0262-25G A0262-500G A0262-100G
TCIAA0262-25GEA 58.3 EUR InStock
TCIAA0262-25G TCIAA0262-500G TCIAA0262-100G
Anthranilamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Anthranilamide
Formule: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 105…107 °C
Point d'éclair: ≥ 185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007981
Numéro CAS: 88-68-6
EINECS: 201-851-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f4e3fc9de163719a16392a398c12cb63cec5d73&vid=8f4e3fc9de163719a16392a398c12cb63cec5d73&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 113.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité