Salicylamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
S0006-25G S0006-500G
TCIAS0006-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAS0006-25G TCIAS0006-500G
Salicylamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Salicylamide
Formule: C₇H₇NO₂
Point d'ébullition: 182°C
Point de fusion: 137 °C
Densité: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007978
Numéro CAS: 65-45-2
EINECS: 200-609-3
Merck Index: 14,08328
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb07fa940ae13af6e6a1ae00f7be3b3128650f11&vid=fb07fa940ae13af6e6a1ae00f7be3b3128650f11&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 143.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité