Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Salicylanilide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Phenylsalicylamide, 2-Hydroxy-N-phenylbenzamide, 2-Hydroxybenzanilide

S0007-25G S0007-100G
TCIAS0007-25GEA 41.8 EUR InStock
TCIAS0007-25G TCIAS0007-100G
Salicylanilide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Salicylanilide


Formule: C₁₃H₁₁NO₂
MW: 213,24 g/mol
Point d'ébullition: 294 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 136…138 °C
Densité: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002212
Numéro CAS: 87-17-2
EINECS: 201-727-8
Merck Index: 14,08330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25ac75e48fbe369089179ddd207f25d0124908f2&vid=25ac75e48fbe369089179ddd207f25d0124908f2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité