Ethyle salicylate ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 2-hydroxybenzoate
S0011-25ML S0011-500ML
TCIAS0011-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAS0011-25ML TCIAS0011-500ML
Ethyle salicylate ≥99.0% (par GC)
Ethyle salicylate
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 231°C
Point de fusion: 1 °C
Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 120°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002215
Numéro CAS: 118-61-6
EINECS: 204-265-5
Merck Index: 14,03850
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a7a132d25f8e030c5ff85b9ca0c111d44dd0574&vid=1a7a132d25f8e030c5ff85b9ca0c111d44dd0574&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité