Tributyle citrate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Citrate de tributyle
TCIAC0366-500MLEA 64.9 EUR InStock
TCIAC0366-500ML TCIAC0366-25ML
Tributyle citrate ≥98.0% (par GC)
Tributyle citrate
Formule: C₁₈H₃₂O₇
MW: 360,45 g/mol
Point d'ébullition: 233°C
Point de fusion: -20°C
Point d'éclair: 206°C
Numéro MDL: MFCD00027217
Numéro CAS: 77-94-1
Merck Index: 14,01564
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/00/28937400.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité