Acide 2,4,5-triméthylbenzoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
T2469-25G T2469-5G
TCIAT2469-25GEA 417 EUR InStock
TCIAT2469-25G TCIAT2469-5G
Acide 2,4,5-triméthylbenzoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,4,5-triméthylbenzoïque
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075863
Numéro CAS: 528-90-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cc03026d9062f55c72dac3af2dbbd79805f2d6e&vid=4cc03026d9062f55c72dac3af2dbbd79805f2d6e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité