Acide 2,2-diméthylbutyrique ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,2-Dimethylbutanoic acid
D2429-25ML D2429-500ML
TCIAD2429-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAD2429-25ML TCIAD2429-500ML
Acide 2,2-diméthylbutyrique ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,2-diméthylbutyrique
Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 186°C
Point de fusion: –13 °C
Densité: 0,9449 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 79°C
Numéro MDL: MFCD00004200
Numéro CAS: 595-37-9
EINECS: 209-865-0
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73949364a575286f063eb7f029fb91a7b6df9dc5&vid=73949364a575286f063eb7f029fb91a7b6df9dc5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité