Acide naphtyl-1 acétique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
N0005-25G N0005-500G
TCIAN0005-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAN0005-25G TCIAN0005-500G
Acide naphtyl-1 acétique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide naphtyl-1 acétique
Formule: C₁₂H₁₀O₂
Point d'ébullition: 352 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 129…131 °C
Densité: ~ 1,263 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004046
Numéro CAS: 86-87-3
EINECS: 201-705-8
Merck Index: 14,06371
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a19ce715825eddc954d91493a8ac53e48236b24&vid=2a19ce715825eddc954d91493a8ac53e48236b24&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 135.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité