(±)-Acide hydratropique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (±)-2-Phenylpropionic acid, (±)-Hydratropic acid, DL-2-Phenylpropionic acid, (±)-2-Phenylpropanoic acid
P0699-25G P0699-5G
TCIAP0699-25GEA 86.9 EUR InStock
TCIAP0699-25G TCIAP0699-5G
(±)-Acide hydratropique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(±)-Acide hydratropique
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 267°C
Point de fusion: –5 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 148°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002650
Numéro CAS: 492-37-5
EINECS: 207-752-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e28dca0468a2143776c33113b9a8014cbc1487ce&vid=e28dca0468a2143776c33113b9a8014cbc1487ce&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité