Acide 4-penténoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Allylacetic acid, Pent-4-enoic acid
P0645-25ML P0645-100ML
TCIAP0645-25MLEA 52.8 EUR InStock
TCIAP0645-25ML TCIAP0645-100ML
Acide 4-penténoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-penténoïque
Formule: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Point d'ébullition: 182°C
Point de fusion: –18 °C
Densité: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 93°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004408
Numéro CAS: 591-80-0
EINECS: 209-732-7
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cac82daf62f92cc6ac982ba5c959e9a499a87c0a&vid=cac82daf62f92cc6ac982ba5c959e9a499a87c0a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité