Acide 2-méthylcinnamique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methylcinnamic Acid, Predominantly trans
M1295-25G M1295-5G
TCIAM1295-25GEA 146 EUR InStock
TCIAM1295-25G TCIAM1295-5G
Acide 2-méthylcinnamique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-méthylcinnamique
Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Point d'ébullition: 303 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 175…176 °C
Numéro MDL: MFCD00016841
Numéro CAS: 2373-76-4
EINECS: 219-150-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a01f1849b5bc7b3c014d04a19275f17a7c9df8b&vid=7a01f1849b5bc7b3c014d04a19275f17a7c9df8b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 175.0 to 178.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité