Potassium sorbate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
S0057-25G S0057-500G
TCIAS0057-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAS0057-25G TCIAS0057-500G
Potassium sorbate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Potassium sorbate
Formule: CH₃CH=CHCH=CHCOOK
Point de fusion: 270 °C
Densité: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016546
Numéro CAS: 24634-61-5
EINECS: 246-376-1
Merck Index: 14,07671
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76ba039900dd4825054e19c4290f3c8f545693ef&vid=76ba039900dd4825054e19c4290f3c8f545693ef&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité