Oléate de sodium ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
O0057-25G O0057-500G O0057-100G
TCIAO0057-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAO0057-25G TCIAO0057-500G TCIAO0057-100G
Oléate de sodium ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Oléate de sodium
Formule: C₁₈H₃₃NaO₂
Point de fusion: 232…235 °C
Densité: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00004438
Numéro CAS: 143-19-1
EINECS: 205-591-0
Merck Index: 14,06828
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b92ab09173103a6f73278b8d486c0ea4337bf68&vid=3b92ab09173103a6f73278b8d486c0ea4337bf68&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 3.0 %
Fatty acid composition min. 85.0 % (oleic acid)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité