Cuivre (II) acétate monohydraté ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
C2346-25G C2346-500G
TCIAC2346-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC2346-25G TCIAC2346-500G
Cuivre (II) acétate monohydraté ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Cuivre (II) acétate monohydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Cu·H₂O
MW: 199,65 g/mol
Point de fusion: 115°C
Densité: 1,88 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149570
Numéro CAS: 6046-93-1
EINECS: 205-553-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02651
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2709a2f2226e2f3bf6631b08208655641291e01&vid=c2709a2f2226e2f3bf6631b08208655641291e01&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue to Dark blue powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité