L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Cuivre (I) acétate ≥93.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Acetic acid copper (I) salt, Cuprous acetate
A1540-25G A1540-5G
TCIAA1540-25GEA 334 EUR InStock
TCIAA1540-25G TCIAA1540-5G
Cuivre (I) acétate ≥93.0% (par analyse titrimétrique)
Cuivre (I) acétate
Formule: C₂H₃CuO₂
MW: 122.59 g/mol
Point de fusion: 250
Numéro MDL: MFCD00058908
Numéro CAS: 598-54-9
EINECS: 209-938-7
Merck Index: 14,02658
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d58cd7e61ee13787425a23ea52b5bdb8bdb7af1&vid=7d58cd7e61ee13787425a23ea52b5bdb8bdb7af1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (Potassium permanganate method) min. 93.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité