DL-Tryptophane ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAT0540-25GEA 42.9 EUR InStock
TCIAT0540-25G
DL-Tryptophane ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
DL-Tryptophane
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204,23 g/mol
Point de fusion: 289…290 °C
Numéro MDL: MFCD00064339
Numéro CAS: 54-12-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/72/28994772.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in HCl almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité