Acide 3-méthoxyanthranilique ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A1378-25G A1378-5G
TCIAA1378-25GEA 284 EUR InStock
TCIAA1378-25G TCIAA1378-5G
Acide 3-méthoxyanthranilique ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Methoxyanthranilic acid
Formule: C₈H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075178
Numéro CAS: 3177-80-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b41dfc63c1d4c53302d3ca280ba5ce4c1fb7ceb&vid=0b41dfc63c1d4c53302d3ca280ba5ce4c1fb7ceb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité