Acide N-phénylanthranilique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD0873-25GEA 27.5 EUR InStock
TCIAD0873-25G
Acide N-phénylanthranilique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide N-phénylanthranilique
Formule: C₁₃H₁₁NO₂
MW: 213,24 g/mol
Point de fusion: 182…185 °C
Numéro MDL: MFCD00002421
Numéro CAS: 91-40-7
Merck Index: 12,07427
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/59/79/28975979.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 184.0 to 189.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité