Acide 4-nitrosalicylíque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
N0256-25G N0256-5G
TCIAN0256-25GEA 483 EUR InStock
TCIAN0256-25G TCIAN0256-5G
Acide 4-nitrosalicylíque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 4-nitrosalicylíque
Formule: C₇H₅NO₅
MW: 183,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00071505
Numéro CAS: 619-19-2
EINECS: 210-584-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27d423f49727d1cbb75bafc6ee5bb260afafbe40&vid=27d423f49727d1cbb75bafc6ee5bb260afafbe40&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité