Acide (4-hydroxy-3-nitrophényl)acétique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAH1362-5GEA 130 EUR InStock
TCIAH1362-5G TCIAH1362-1G
Acide (4-hydroxy-3-nitrophényl)acétique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide (4-hydroxy-3-nitrophényl)acétique
Formule: (C₆H₃(OH)(NO₂))CH₂COOH
MW: 197,15 g/mol
Point de fusion: 149…150 °C
Numéro MDL: MFCD00007122
Numéro CAS: 10463-20-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/21/28971421.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité