Acide (2,4-dinitrophényl)acétique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD1768-25GEA 55 EUR InStock
TCIAD1768-25G
Acide (2,4-dinitrophényl)acétique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide (2,4-dinitrophényl)acétique
Formule: (C₆H₃(NO₂)₂)CH₂COOH
MW: 226,15 g/mol
Point de fusion: 179…180 °C
Numéro MDL: MFCD00007227
Numéro CAS: 643-43-6
ONU: 1479
ADR: 5.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/85/46/28978546.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 186.0 to 191.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité