trans-2-Methoxycinnamic acid ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAM0449-25GEA 123 EUR InStock
TCIAM0449-25G
trans-2-Methoxycinnamic acid ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
trans-2-Methoxycinnamic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064238
Numéro CAS: 1011-54-7
EINECS: 213-785-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/88/28973888.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 184.0 to 187.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité