Acide 3-(3,4-diméthoxyphényl)propionique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,4-Dimethoxyhydrocinnamic acid, 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propanoic acid
D1953-10G D1953-25G
TCIAD1953-10GEA 46.2 EUR InStock
TCIAD1953-10G TCIAD1953-25G
Acide 3-(3,4-diméthoxyphényl)propionique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3-(3,4-diméthoxyphényl)propionique
Formule: C₁₁H₁₄O₄
MW: 210,23 g/mol
Point d'ébullition: 344 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 102 °C
Numéro MDL: MFCD00002774
Numéro CAS: 2107-70-2
EINECS: 218-288-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8afd1d24d6090c32dedcc2980ce90396d1ef3312&vid=8afd1d24d6090c32dedcc2980ce90396d1ef3312&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 101.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité