Acide 2,3,4-triméthoxycinnamique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(2,3,4-Trimethoxyphenyl)acrylic acid
T2016-25G T2016-5G
TCIAT2016-25GEA 197 EUR InStock
TCIAT2016-25G TCIAT2016-5G
Acide 2,3,4-triméthoxycinnamique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,3,4-triméthoxycinnamique
Formule: C₁₂H₁₄O₅
MW: 238,24 g/mol
Point d'ébullition: 367 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 174…176 °C
Numéro MDL: MFCD00014376
Numéro CAS: 33130-03-9
EINECS: 251-388-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8d2071053437bd8d9b51e29608182395ada21d8&vid=f8d2071053437bd8d9b51e29608182395ada21d8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 175.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité