Acide glycolique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
G0196-25G G0196-500G G0196-100G
TCIAG0196-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAG0196-25G TCIAG0196-500G TCIAG0196-100G
Acide glycolique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide glycolique
Formule: C₂H₄O₃
Point d'ébullition: 266 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 79…80 °C
Densité: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≥ 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004312
Numéro CAS: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 14,04498
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2df1ce14fa0b6b5ccf044ea02560ac0f90a0a1ad&vid=2df1ce14fa0b6b5ccf044ea02560ac0f90a0a1ad&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 80.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité