Acide 3,4-dihydroxycinnamique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC0002-25GEA 79.2 EUR InStock
TCIAC0002-25G TCIAC0002-5G
Acide 3,4-dihydroxycinnamique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 3,4-dihydroxycinnamique
Formule: C₉H₈O₄
MW: 180,16 g/mol
Point de fusion: 234…237 °C
Numéro MDL: MFCD00004392
Numéro CAS: 331-39-5
Merck Index: 12,01673
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/71/13/28937113.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité