Phénolphtaléine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
P0094-25G P0094-500G
TCIAP0094-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0094-25G TCIAP0094-500G
Phénolphtaléine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Phénolphtaléine
Formule: C₂₀H₁₄O₄
MW: 318,33 g/mol
Point de fusion: 262°C
Densité: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005913
Numéro CAS: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
ATTEINDRE: 01-2119498295-24
Merck Index: 14,07243
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fdca9fd7fb790d5fed2f4aa5c40bef267f64fbb&vid=5fdca9fd7fb790d5fed2f4aa5c40bef267f64fbb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot EtOH (95vol%) clear and transparency
Transition interval (pH) (colorless)7.8 to 10.0 (ponoeau)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité