Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 3-phénoxypropionique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAP1400-5GEA 138 EUR InStock
TCIAP1400-5G
Acide 3-phénoxypropionique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3-phénoxypropionique


Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 245°C
Point de fusion: 98°C
Numéro MDL: MFCD00002769
Numéro CAS: 7170-38-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/43/28992043.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité