Acide (±)-2-mercaptopropionique ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M0060-25G M0060-500G M0060-100G
TCIAM0060-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAM0060-25G TCIAM0060-500G TCIAM0060-100G
Acide (±)-2-mercaptopropionique ≥97.0% (par GC)
Acide (±)-2-mercaptopropionique
Formule: C₃H₆O₂S
Point d'ébullition: 115°C
Point de fusion: 10…14 °C
Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 107°C
Numéro MDL: MFCD00004862
Numéro CAS: 79-42-5
EINECS: 201-206-5
ONU: 2936
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,09340
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=412041467ab091349952cd803d25dff5fe92ef74&vid=412041467ab091349952cd803d25dff5fe92ef74&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité