Acide (1R,2R)-(-)-cyclohexanedicarboxylique-1,2 ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (1R,2R)-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, (1R,2R)-(-)-trans-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid
C1953-1G C1953-5G
TCIAC1953-1GEA 55 EUR InStock
TCIAC1953-1G TCIAC1953-5G
Acide (1R,2R)-(-)-cyclohexanedicarboxylique-1,2 ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (1R,2R)-(-)-cyclohexanedicarboxylique-1,2
Formule: C₈H₁₂O₄
MW: 172,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00062973
Numéro CAS: 46022-05-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e0149b729a851f6abffd4b3b0a3a4f867504341&vid=2e0149b729a851f6abffd4b3b0a3a4f867504341&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 95.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 180.0 to 185.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité