Acide pyridine-2,3-dicarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
P0550-25G P0550-500G
TCIAP0550-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0550-25G TCIAP0550-500G
Acide pyridine-2,3-dicarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide pyridine-2,3-dicarboxylique
Formule: C₇H₅NO₄
Point d'ébullition: 357 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 188°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006295
Numéro CAS: 89-00-9
EINECS: 201-874-8
Merck Index: 14,08073
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28154c57b3f69e1ac53dace1c29cf81601da74d1&vid=28154c57b3f69e1ac53dace1c29cf81601da74d1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité