Potassium hydrogénophtalate 99.95-100.05% (base substance sèche), soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Hydrogénophtalate de potassium
2958-00EA 142.01 EUR InStock
2958-R 2958-00 2958-01 2958-05 2958-07
Potassium hydrogénophtalate 99.95-100.05% (base substance sèche), soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Potassium hydrogénophtalate
This reagent is satisfactory for use as a pH standard. For use as an acidimetric standard, this material should be lightly crushed and dried for 2 hours at 120 °C to remove any absorbed moisture.
Formule: HOOCC₆H₄COOK
MW: 204,22 g/mol
Point de fusion: 295…300 °C
Densité: 1,6362 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00013070
Numéro CAS: 877-24-7
Merck Index: 13,07694
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/58/16640658.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (1-KOCOC₆H₄-2-COOH) (dried basis) 99.95 - 100.05 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
pH of 0.05M Solution at 25°C 4.00 - 4.02
Chlorinated Compounds (as Cl) ≤0.003 %
Sulfur Compounds (as S) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
This reagent is satisfactory for use as a pH standard. For use as
anacidimetric standard, this material should be lightly crushed and dried for2 hours at 120° C to remove any absorbed moisture.
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité